Imprimer
N-Boc-N-propylethylenediamine 96%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52328.MDEA 248 EUR
H52328.MD H52328.03
N-Boc-N-propylethylenediamine 96%
N-Boc-N-propylethylenediamine
Formule: C₁₀H₂₂N₂O₂
Poids moléculaire: 202,29 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06658368
Numéro CAS: 105628-64-6