Imprimer
Isocyanoacétate d'éthyle ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L15379.03EA 69.2 EUR
L15379.03 L15379.14 L15379.06
Isocyanoacétate d'éthyle ≥98%
Isocyanoacétate d'éthyle
Formule: C₅H₇NO₂
Poids moléculaire: 113,12 g/mol
Point d'ébullition: 194…196 °C
Densité: 1,035
Point éclair: 84 °C (183 °F)
Numéro MDL: MFCD00000007
Numéro CAS: 2999-46-4
EINECS: 221-077-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III