Ethyl glycolate ≥95%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Formule:
C₄H₈O₃ Poids moléculaire: 104,11 g/mol Point d'ébullition: 158…159 °C Densité: 1,10 Point éclair: 61 °C (143 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00021970 Numéro CAS: 623-50-7 EINECS: 210-798-4 |