Sodium glycolate ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₂H₃NaO₃ Poids moléculaire: 98,03 g/mol Point de fusion: 210…218 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00065358 Numéro CAS: 2836-32-0 EINECS: 220-624-9 |