Imprimer
2,2,2-Trifluoro-4'-methoxyacetanilide ≥97%
Marques : Alfa Aesar
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
H32011.03EA 51.4 EUR
H32011.03 H32011.06
2,2,2-Trifluoro-4'-methoxyacetanilide ≥97%
2,2,2-Trifluoro-4'-methoxyacetanilide
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00452588
Numéro CAS: 332-34-3