Imprimer
Diéthylcyanamide 99+%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
ACRO200220500EA 549 EUR
ACRO200220500 ACRO200220100
Diéthylcyanamide 99+%
Diéthylcyanamide
Formule: C₅H₁₀N₂
Point éclair: 69 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001769
Numéro CAS: 617-83-4
EINECS: 210-532-7
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4210 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %