Diméthylcyanamide 97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₃H₆N₂ Point de fusion: –41 °C Point éclair: 58 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001767 Numéro CAS: 1467-79-4 EINECS: 215-991-7 UN: 2929 ADR: 6.1,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4090 to 1.4110 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % (K.F.) |
GC | ≥96.0 % |