Imprimer
9-Éthylcarbazole ≥99%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11653.22EA 56.9 EUR
A11653.22 A11653.30 A11653.0B
9-Éthylcarbazole ≥99%
9-Éthylcarbazole
Formule: C₁₄H₁₃N
Poids moléculaire: 195,27
Point d'ébullition: 166 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 67…71 °C
Point éclair: 186 °C (367 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004967
Numéro CAS: 86-28-2
EINECS: 201-660-4