Imprimer
Isopropylboronic acid pinacol ester ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): Isopropylboronic acid Pinacol ester,2-Isopropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane,2-Isopropylboronic acid, pinacol ester
H33861.03 H33861.06 H33861.14
H33861.03EA 31.4 EUR
H33861.03 H33861.06 H33861.14
Isopropylboronic acid pinacol ester ≥98%
Isopropylboronic acid pinacol ester
Formule: C₉H₁₉BO₂
Poids moléculaire: 170,06 g/mol
Point d'ébullition: 115 °C (60 mmHg)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD05663856
Numéro CAS: 76347-13-2