2'-Benzoyl-2,4'-dichloroacetanilide
Marques : LGC Standards PROMOCHEMTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₅H₁₁Cl₂NO₂ |
Numéro MDL:
MFCD00018905 Numéro CAS: 4016-85-7 EINECS: 223-678-1 |