Imprimer
(2,6-Dichlorophenyl)acetamide ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L12880.06EA 67.5 EUR
L12880.06
(2,6-Dichlorophenyl)acetamide ≥98%
(2,6-Dichlorophenyl)acetamide
Formule: C₈H₇Cl₂NO
Point de fusion: 216…218 °C
Numéro MDL: MFCD00082745
Numéro CAS: 78433-88-2