3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propionic acid 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₁₀ClNO₂ Poids moléculaire: 199,64 g/mol Point de fusion: ∼ 217 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00463160 Numéro CAS: 68208-21-9 |