Imprimer
3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L19800.03EA 108 EUR
L19800.03 L19800.MD
3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid 97%
3-Amino-3-(3-methoxyphenyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₁₃NO₃
Poids moléculaire: 195,22 g/mol
Point de fusion: 208 °C (déc.)
Numéro MDL: MFCD00462569
Numéro CAS: 68208-19-5
EINECS: 000-000-0