3-Amino-3-(4-fluorophenyl)propionic acid 96%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₀FNO₂ Poids moléculaire: 183,18 g/mol Point de fusion: 214 °C (déc.) |
Numéro MDL:
MFCD00181811 Numéro CAS: 325-89-3 |