Imprimer
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
ACRO367540050EA 386 EUR
ACRO367540050 ACRO367540010
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester 97%
4-Hydroxy-3-methoxyphenylboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₉BO₄
Poids moléculaire: 250,099 g/mol
Point de fusion: 101…106 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD02093723
Numéro CAS: 269410-22-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to cream Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 101 to 106 °C
GC ≥96.0 %