Imprimer
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MAYBAC35953.250EA 0 EUR
MAYBAC35953.250 MAYBAC35953.1
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
2-Formyl-5-methoxyphenylboronic acid
Formule: C₈H₉BO₄
Numéro MDL: MFCD03001335
Numéro CAS: 40138-18-9