Imprimer
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
L17968.03EA 89 EUR
L17968.03
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate ≥97%
Potassium-2-formylphenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₅BF₃KO
Poids moléculaire: 212,02
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02093979
Numéro CAS: 192863-39-1