Potassium-4-formylphenyltrifluoroborate ≥97%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₅BF₃KO Poids moléculaire: 212,02 g/mol Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02093980 Numéro CAS: 374564-36-0 |