Potassium-4-(ethoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 95%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₉BF₃KO₂ Poids moléculaire: 256,07 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD09800743 Numéro CAS: 1439402-07-9 |