Imprimer
Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52588.06EA 470 EUR
H52588.06 H52588.03
Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-(methoxycarbonyl)phenyltrifluoroborate
Formule: C₈H₇BF₃KO₂
Poids moléculaire: 242,05 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115741
Numéro CAS: 705254-34-8