Imprimer
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H51888.03EA 53 EUR
H51888.03
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate 95%
Potassium-4-carboxyphenyltrifluoroborate
Formule: C₇H₅BF₃KO₂
Poids moléculaire: 228,02
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115737
Numéro CAS: 850623-38-0