Imprimer
Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate 96%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Potassium (4-butoxyphenyl)trifluoroborate
H53092.03EA 177 EUR
H53092.03 H53092.MD
Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate 96%
Potassium-4-butoxyphenyltrifluoroborate
Formule: C₁₀H₁₃BF₃KO
Poids moléculaire: 256,12 g/mol
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115755
Numéro CAS: 850623-61-9