Imprimer
Potassium 3-methylthiophenyltrifluoroborate, 96%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H52638.03EA 76 EUR
ALFAH52638.03 ALFAH52638.MD
Potassium 3-methylthiophenyltrifluoroborate, 96%
Purity: 96%
CAS No.: 850623-48-2
Molecular Formula: C7H7BF3KS
Formula Weight: 230.10
Melting Point: 70-78°
MDL No.: MFCD04115747