3-Bromo-4-isopropoxy-5-methoxybenzonitrile ≥98%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₁H₁₂BrNO₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD02256549 Numéro CAS: 515848-62-1 UN: 3439 ADR: 6.1,III |