Imprimer
2-Bromo-5-methoxybenzamide ≥98%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H31250.14EA 341 EUR
H31250.14 H31250.06
2-Bromo-5-methoxybenzamide ≥98%
2-Bromo-5-methoxybenzamide
Formule: C₈H₈BrNO₂
Point de fusion: 159…161 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00208336
Numéro CAS: 99848-43-8