Imprimer
4-Bromo-N-cyclohexylbenzamide, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57810.03EA 217 EUR
ALFAH57810.03 ALFAH57810.MD
4-Bromo-N-cyclohexylbenzamide, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 223553-87-5
Molecular Formula: C13H16BrNO
Formula Weight: 282.18
MDL No.: MFCD00451750