Imprimer
4-Bromo-N-cyclopentylbenzamide, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57511.MDEA 61 EUR
ALFAH57511.MD ALFAH57511.03
4-Bromo-N-cyclopentylbenzamide, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 223557-21-9
Molecular Formula: C12H14BrNO
Formula Weight: 268.15
MDL No.: MFCD00588998