Imprimer
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H33545.06EA 185 EUR
H33545.06 H33545.03
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole ≥97%
2,4-Dibromo-5-(trifluoromethoxy)anisole
Formule: C₈H₅Br₂F₃O₂
Poids moléculaire: 349,93
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22201036
Numéro CAS: 1373920-68-3