Imprimer
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32645.06EA 314 EUR
H32645.06 H32645.03
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole ≥98%
4-Bromo-2-(trifluoromethoxy)anisole
Formule: C₈H₆BrF₃O₂
Poids moléculaire: 271,04 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09907950
Numéro CAS: 853771-88-7