Imprimer
Ethyl-3-formylbenzoate ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H50945.MDEA 104 EUR
H50945.MD H50945.03
Ethyl-3-formylbenzoate ≥98%
Ethyl-3-formylbenzoate
Formule: C₁₀H₁₀O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08064275
Numéro CAS: 33745-47-0