4-Formylbenzoate de methyle 99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₈O₃ Poids moléculaire: 164,16 Point de fusion: 57…64 °C Point éclair: 144 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00006950 Numéro CAS: 1571-08-0 EINECS: 216-385-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White to cream to light green Crystalline powder and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 59 to 63 °C |
GC | ≥98.5 % |