4-Formylbenzoate de methyle pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ200
Formule:
C₉H₈O₃ Poids moléculaire: 164,16 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00006950 Numéro CAS: 1571-08-0 EINECS: 216-385-5 |
Résultats des tests de spécification
Solubility | (20 °C) insoluble |
Melting Point | 56 - 59 °C |
Molar Mass | 164.16 g/mol |
Bulk Density | 528 kg/m3 |
Boiling Point | 264 - 266 °C (1013 hPa) |
Flash Point | 128 °C |
Density | 1.2 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point | 240 °C |