2-(Trimethylsilyloxy)benzaldehyde 95%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₀H₁₄O₂Si Point d'ébullition: 142 °C (25 mmHg) Densité: 1,013 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00040721 Numéro CAS: 1078-31-5 EINECS: 214-081-7 |