Imprimer
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde ≥97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H35195.03EA 40.5 EUR
H35195.03
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde ≥97%
3-(Pentafluorothio)benzaldehyde
Formule: C₇H₅F₅OS
Poids moléculaire: 232,17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03788517
Numéro CAS: 401892-80-6