Imprimer
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%, JRD
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H32451.03EA 106 EUR
H32451.03 H32451.06
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid 97%, JRD
5-Chloro-2-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Formule: C₈H₄ClF₃O₃
Point de fusion: 83…85 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519354
Numéro CAS: 959749-82-7