4-Hydroxy-3-methoxybenzonitrile ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₈H₇NO₂ Poids moléculaire: 149,15 Point de fusion: 85…89 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00001820 Numéro CAS: 4421-08-3 EINECS: 224-589-0 UN: 3439 ADR: 6.1,III |