4-Phenoxybenzonitrile 96%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₃H₉NO Poids moléculaire: 195,22 g/mol Point de fusion: 46…48 °C Point éclair: >110 °C (230 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017346 Numéro CAS: 3096-81-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |