Imprimer
Farnesyl thiosalicylic acid amide
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAYM13175-10EA 214 EUR
CAYM13175-10 CAYM13175-1 CAYM13175-5 CAYM13175-50
Farnesyl thiosalicylic acid amide
Farnesyl thiosalicylic acid amide
Formule: C₂₂H₃₁NOS
Numéro CAS: 1092521-74-8