4-(Dimethylamino)benzhydrazide ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₉H₁₃N₃O Poids moléculaire: 179,22 g/mol Point de fusion: 174…175 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00014761 Numéro CAS: 19353-92-5 EINECS: 242-985-1 |