Imprimer
3-Amino-4-hydroxybenzhydrazide 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A11538.03EA 40.7 EUR
A11538.03 A11538.06
3-Amino-4-hydroxybenzhydrazide 98%
3-Amino-4-hydroxybenzhydrazide
Formule: C₇H₉N₃O₂
Poids moléculaire: 167,17 g/mol
Point de fusion: 250…252 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00017068
Numéro CAS: 7450-57-9
EINECS: 000-000-0