3,4-Diaminobenzhydrazide 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₁₀N₄O Poids moléculaire: 166,18 g/mol Point de fusion: 148…150 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00017069 Numéro CAS: 103956-09-8 |