Imprimer
Methyl-3-aminosalicylate 97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
Synonyme(s): Methyl 3-amino-2-hydroxybenzoate
H33035.03 H33035.06
H33035.03EA 125 EUR
H33035.03 H33035.06
Methyl-3-aminosalicylate 97%
Methyl-3-aminosalicylate
Formule: C₈H₉NO₃
Poids moléculaire: 167,17 g/mol
Point de fusion: 79…82 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD09842614
Numéro CAS: 35748-34-6