Imprimer
Methyl-4-aminosalicylate ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
45520.22EA 324 EUR
45520.22
Methyl-4-aminosalicylate ≥97%
Methyl-4-aminosalicylate
Formule: C₈H₉NO₃
Poids moléculaire: 167,18 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00088091
Numéro CAS: 4136-97-4
EINECS: 223-958-3