Imprimer
Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
ACRO174270500EA 188 EUR
ACRO174270500
Methyl-4-methoxysalicylate 98%
Methyl-4-methoxysalicylate
Formule: C₉H₁₀O₄
Poids moléculaire: 182,18 g/mol
Point de fusion: 49…53 °C
Point éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008424
Numéro CAS: 5446-02-6
EINECS: 226-657-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥97.5 %