Imprimer
Bis(2-methoxyethyl)phthalate ≥96%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
44089.18EA 35 EUR
44089.18
Bis(2-methoxyethyl)phthalate ≥96%
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Formule: C₁₄H₁₈O₆
Poids moléculaire: 282,29 g/mol
Point d'ébullition: 340 °C
Densité: 1,17
Point éclair: 185 °C (365 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042842
Numéro CAS: 117-82-8
EINECS: 204-212-6