Imprimer
Bis(2-methoxyethyl)phthalate, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
36934-250MGEA 45.6 EUR
36934-250MG
Bis(2-methoxyethyl)phthalate, Supelco®
Bis(2-methoxyethyl)phthalate
Formule: C₁₄H₁₈O₆
Poids moléculaire: 282,29 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042842
Numéro CAS: 117-82-8
EINECS: 204-212-6