N-Cyclohexyl-4-fluorobenzamide ≥97%
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₃H₁₆FNO Poids moléculaire: 221,27 g/mol Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00544070 Numéro CAS: 2342-50-9 |