Imprimer
N-Cyclopentyl-4-fluorobenzamide, 97%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H57944.03EA 217 EUR
ALFAH57944.03 ALFAH57944.MD
N-Cyclopentyl-4-fluorobenzamide, 97%
Purity: 97%
CAS No.: 300829-28-1
Molecular Formula: C12H14FNO
Formula Weight: 207.25
MDL No.: MFCD00707303