4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₈ClF₃N₂O Poids moléculaire: 228,60 g/mol Point de fusion: ∼ 225 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00053033 Numéro CAS: 133115-72-7 EINECS: None |