3-Methoxy-N,N-dimethylaniline ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₉H₁₃NO Poids moléculaire: 151,21 g/mol Point d'ébullition: 113…114 °C (6 mmHg) Densité: 1,031 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00051779 Numéro CAS: 15799-79-8 UN: 2810 ADR: 6.1,III |